562327
3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4290 (lit.)
bp
25-26 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)C(C)(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-5(8)7(3,4)6(2)9/h1-4H3
Clave InChI
SWGDHTSWHSSMLE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)