Merck
697869
Sigma-Aldrich
Methyl 2-fluoropyridine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 2-Fluoroisonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488
density
1.251 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)