696307
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
Sinónimos:
[(iPr)CuCl], [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(\C2=[Cu]\Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.ClH.Cu/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JPUFNIIPFXQOCB-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes