Merck
682209
Sigma-Aldrich
2-Mesityl-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinium chloride
97%
Sinónimos:
2-(2,4,6-Trimethylphenyl)-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinim chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cc3cccc(C)n3c2
InChI
1S/C17H19N2.ClH/c1-12-8-13(2)17(14(3)9-12)18-10-16-7-5-6-15(4)19(16)11-18;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DJFXURXZOPNPGY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for gold cycloisomerization catalytic reactions
Stable N-heterocyclic carbene precursor.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Manuel Alcarazo et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3290-3291 (2005-03-10)
The imidazo[1,5-a]pyridine skeleton provides a versatile platform for the generation of new types of stable N-heterocyclic carbenes. Rh(I) mono- (6) and biscarbenes (7) from imidazo[1,5-a]pyridin-3-ylidenes (ImPy) and derivatives such as 13 from a mesoionic carbene were synthesized and characterized.