Merck
696250
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I) trifluoroborate
Sinónimos:
Bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H72BCuF4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
927.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
Clave InChI
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)