753343
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene] [bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I)
95%
Sinónimos:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I), IPrAuNTf2, [1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene][1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamidato-κN]gold
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
202-287 °C (decomposition)
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2F6NO4S2.Au/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-16,18-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
Clave InChI
FLIVFZVCPOQPDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The major research thrust in Professor Liming Zhang’s group is homogeneous gold catalysis ranging from discovery of novel reactivities, design of new ligands, development of versatile synthetic methods and application in natural product synthesis.