690015
o-Xylylenediamine
95%
Sinónimos:
α,α′-Diamino-o-xylene, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene, ortho-Phenylene-bis(methylamine)
Quality Level
assay
≥94.0% (GC)
95%
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI key
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?