D21405
1,8-Diaminonaphthalene
99%
Sinónimos:
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Clave InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?