Documentos clave
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
Sinónimos:
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H10N2O2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
179.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
crystals
impurities
≤1.0% water
SMILES string
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
InChI key
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)