495484
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
Sinónimos:
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
61-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?