681997
3,4-Dichlorobenzyl bromide
97%
Sinónimos:
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-3,4-dichlorobenzene, 4-(Bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.607
density
1.650 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)