Merck
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
Sinónimos:
α-Bromo-2-chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
205.48
Beilstein:
386264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Clave InChI
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)