N13054
4-Nitrobenzyl bromide
99%
Sinónimos:
α-Bromo-4-nitrotoluene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
96-99 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?