Merck
716235
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18BBrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
297.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
82-86 °C
functional group
bromo
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)