512834
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
95-99 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
Clave InChI
HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
- Copper-mediated trifluoromethylation
- Copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water
- Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
- Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions
- HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
- Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?