678899
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
Sinónimos:
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
113-117 °C
SMILES string
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)