657123
4-Amino-3-iodobenzonitrile
98%
Sinónimos:
1-Amino-2-iodo-4-cyanobenzene, 4-Cyano-2-iodoaniline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
112-115 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clave InChI
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hydroamination-double hydroarylation for synthesis of fuzed carbazoles
- Cycloisomerizations of aromatic homo- and bis-homopropargylic amine / amide intermediates
- Asymmetric organocatalytic condensation and cycloaddition
- Regioselective aryl C-H bond functionalization
- Synthesis of [(triisopropylsilyl)ethynyl]indole derivatives
- Domino condensation / S-arylation / heterocyclization reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)