Merck
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Sinónimos:
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
Formulario
solid
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)