672106
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
Sinónimos:
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?