Merck
266477
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
47-50 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate was used in the synthesis of keto acid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these