669911
3,4-Epoxy-1-cyclohexene
≥96.0%
Sinónimos:
7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96.0% (GC)
≥96.0%
functional group
ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
InChI key
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?