672440
1,2-Epoxycycloheptane
95%
Sinónimos:
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, Cycloheptene oxid
Quality Level
assay
≥94.5% (GC)
95%
functional group
ether
SMILES string
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
InChI key
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?