Merck
667943
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) n-butoxide
Sinónimos:
n-Butoxy hafnium, Tetrabutoxyhafnium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H36HfO4
Número de CAS:
Peso molecular:
470.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: hafnium
reagent type: catalyst
densidad
1.2376 g/mL
cadena SMILES
CCCCO[Hf](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
LTBRWBUKPWVGFA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Hafnium(IV) n-butoxide is an organometal oxide widely used in the preparation of Hafnium nanomaterials and as a catalyst in polymerization reactions.
Aplicación
Hafnium(IV) n-butoxide can be used:
  • As a sol-gel precursor to synthesize hafnium oxide(HfO2) ultra-thin films with enhanced dielectric properties.
  • As a transesterification catalyst for the synthesis of poly(butylene succinate) (PBS).
  • As a precursor to fabricate BaHfO3(Barium hafnate) perovskitenanocrystals for various electronic applications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and properties of poly (butylene succinate): Efficiency of different transesterification catalysts
Nicolas Jacquel, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49 , 5301-5312 (2011)
Sol?Gel Fabrication of Dielectric HfO2 Nano-Films; Formation of Uniform, Void-Free Layers and Their Superior Electrical Properties
Yoshitaka Aoki, et al.
Chemistry of Materials, 17, 450-458 (2005)
Hybrid approach to obtain high-quality BaMO3 perovskite nanocrystals
Natalia Chamorro, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10, 28872-28878 (2020)