339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tantalum
reagent type: catalyst
impurezas
<2 wt. % toluene
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
densidad
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
Clave InChI
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.