Merck
445541
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) tert-butoxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Sinónimos:
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
About This Item
Fórmula lineal:
Hf[OC(CH3)3]4
Número de CAS:
Peso molecular:
470.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: hafnium
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sean W Depner et al.
ACS nano, 8(5), 4678-4688 (2014-04-23)
We demonstrate that the degree of branching of the alkyl (R) chain in a Hf(OR)4 precursor allows for control over the length of HfO2 nanocrystals grown by homocondensation of the metal alkoxide with a metal halide. An extended nonhydrolytic sol-gel
Artículos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.