663174
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Sinónimos:
3,4-Dichlorophenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C
functional group
bromo
chloro
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)