660450
3-Aminopropyl(3-oxobutanoic acid) functionalized silica
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Sinónimos:
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
concentración
2.5 % (w/v) in DMF
tamaño de partícula
~15 nm (DLS)
bp
143-153 °C
densidad
0.927 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?