791342
Silica, nanoparticle dispersion in water
<50 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Sinónimos:
NH2 functionalized NPs
Formulario
dispersion
nanoparticles
caducidad
1 yr
concentración
in water (Dispersion)
tamaño de partícula
<50 nm (DLS)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Dispersion loading and medium (27 ± 3) wt.-% in water
Particle size d90 (volume distribution; DLS) < 50 nm
pH 2 ± 1
Density (1.2 ± 0.1) g/l
Primary particle size < 20 nm
Surface modification using Triethoxylpropylaminosilane
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)