658057
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom %
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?