95437
L-cisteína
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.