608009
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
L-Histidine-ul-13C,15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
técnicas
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?