656941
Diethyl Maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mol wt
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp
-10 °C
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
InChI key
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)