131326
Pentachlorobenzene
96%
Sinónimos:
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
solid
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI key
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?