656860
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Código UNSPSC:
12352005
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?