90790
L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
impurezas
≤6.0% water
enfermedades relevantes
cancer
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.