656518
2-(Aminomethyl)piperidine
97%
Sinónimos:
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4854
density
0.9406 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI key
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
154.9 °F
flash_point_c
68.3 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?