561479
4-Aminopiperidine
Sinónimos:
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C5H10NNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.4910 (lit.)
Nivel de calidad
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
Clave InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for synthesis of:
- Cdk5/p25 kinase inhibitors
- Antimalarials
- Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
- IKKβ inhibitors
- Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
- Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?