225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Sinónimos:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChI key
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?