193135
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-3,5-xylidine, 5-Amino-α,α,α,α′,α′,α′-hexafluoro-m-xylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
Clave InChI
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base
- 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline
- N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction
- N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?