Merck
652636
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodosalicylate
97%
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IO3
Número de CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-73 °C
grupo funcional
ester
iodo
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)