Merck
520764
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Pd(OAc)2
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(OCOCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.51
Beilstein/REAXYS Number:
6086766
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES string
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
General description
El acetato de paladio (II) es un catalizador homogéneo de la oxidación. Participa en la activación de los compuestos alquénicos y aromáticos hacia reacciones nucleófilas oxidativas intermoleculares e intramoleculares. Los cristales de acetato de paladio (II) tienen una estructura trimérica con simetría D3h. Cada uno de los átomos de paladio de los cristales está unido a los otros dos mediante puentes dobles de acetato. La microencapsulación del acetato de paladio (II) en poliurea produce acetato de paladio (II) encapsulado en poliurea. Es un versátil catalizador heterogéneo para varias reacciones de acoplamiento cruzado sin fosfina. Participa como catalizador en la reacción de acoplamiento de Heck de ftalidas con diferentes alquenos.
Application
El acetato de paladio(II) se empleó como catalizador para las siguientes reacciones:
  • Formación de acetatos alílicos. (eq. 1)
  • Hidroselenación de enlaces triples (eq. 2)
  • Arilación de Heck de alquenos. (eq. 3)
  • Ciclocarbonilación. (eq. 4)
  • Reacción de aminación de Buchwald-Hartwig. (eq. 5)
Pd(OAc)<sub>2</sub> catalyst
Para usos a pequeña escala y de alto rendimiento, el producto también está disponible como ChemBeads (924377)
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A Facile Synthesis of Novel Cyclic Esters of γ-Keto Acid Derivatives by Heck Coupling Reaction.
ShashiKumar ND, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E354-E357 (2014)
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 1264-1264 (1997)
Palladium(II)-catalyzed C-H bond arylation of electron-deficient arenes at room temperature.
Matthew J Tredwell et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(5), 1076-1079 (2011-01-27)
The crystal structure of Trimeric palladium (II) acetate.
Skapski AC and Smart ML.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 658b-6659 (1970)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2015)