Merck
652040
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
160.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
density
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)