Yes, Product 651818 etches GaAs.
651818
Gold etchant, standard
Sinónimos:
Antistrumin, Potassium monoiodide
About This Item
Productos recomendados
composición
volatiles, 50-80%
Nivel de calidad
bp
100 °C (lit.)
100 °C/1 atm
solubilidad
H2O: miscible
densidad
1.2924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
-
Does this Au etchant etch GaAs? We bought this one for Silicon but not sure whether it works for GaAs
1 answer-