Merck
650765
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
99%
Sinónimos:
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
132-136 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI key
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)