646237
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Sinónimos:
13C and 15N Labeled 2′-deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt solution, dATP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥95% (CP)
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+15
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?