741167
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
ADP-15N5 disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H1315N5Na2O10P2
Peso molecular:
476.13
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?