648620
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
dAMP-13C10,15N5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C10H12Na215N5O6P
Peso molecular:
390.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+15
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][13C]1([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[13C@]1([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[H]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?