Merck
451835
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-d16
98 atom % D
Sinónimos:
2,2-·Bis(4-·hydroxyphenyl)·propane-D16, 4,4·-Isopropylidenediphenol-D16, Deuterated bisphenol A, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2C(C6D4OD)2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
cambio de masa
M+16
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Clave InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
May be used as an analytical standard
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Nota de análisis
This product may be used as an analytical standard.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.