643513
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
239-243 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?