Merck
D73405
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
147.99
Beilstein:
109811
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Clave InChI
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)